missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMI-16a, MedChemExpress
Descripción
SMI-16a is a selective Pim kinase inhibitor with IC50 values of 0.15, 0.02 and 48 μM for Pim1, Pim2 and PC3 cells, respectively.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SMI-16a |
| CAS | 587852-28-6 |
| Color | Yellow |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C13H13NO3S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | PIM1/2 Kinase Inhibitor VI |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (379.78 mM) |
| SMILES | O=C(NC/1=O)SC1=C\C2=CC=C(OCCC)C=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 263.31 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?