missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMER28, MedChemExpress

Código de producto. 16472536
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
200 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16472536 25 mg 25 miligramos
16492838 10 mg 10 miligramos
16459496 50 mg 50 miligramos
16435587 5 mg 5 miligramos
16410906 200 mg 200 miligramos
16404256 100 mg 100 miligramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16472536

Marca: Medchem Express HY100200

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SMER28 is a positive regulator of autophagy acting via an mTOR-independent mechanism. SMER28 prevents the accumulation of amyloid beta peptide.

SMER28 is a positive regulator of autophagy acting via an mTOR-independent mechanism. SMER28 prevents the accumulation of amyloid beta peptide.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SMER28
CAS 307538-42-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C11H10BrN3
Cantidad 25 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 32 mg/mL (121.16 mM)
SMILES C=CCNC1=C2C=C(Br)C=CC2=NC=N1
Peso molecular (g/mol) 264.12
Formula Weight (peso de la fórmula) 264.12
Porcentaje de pureza 99.99%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.