missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SMCC-DM1, MedChemExpress
Descripción
SMCC-DM1 (DM1-SMCC) is a drug-linker conjugate composed of a potent microtubule-disrupting agent DM1 and a linker SMCC to make antibody drug conjugate (ADC).
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SMCC-DM1 |
| CAS | 1228105-51-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C51H66ClN5O16S |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | DM1-SMCC |
| Información de solubilidad | DMSO : 16.67 mg/mL (15.54 mM; ultrasonic and warming and heat to 80°C) |
| SMILES | O=C(O[C@H]([C@@]1(C)[C@H]([C@@H]([C@@]2([H])OC(N[C@]3(O)C2)=O)C)O1)CC(N(C)C4=CC(C/C(C)=C/C=C/[C@H]3OC)=CC(OC)=C4Cl)=O)[C@@H](N(C(CCSC(C5=O)CC(N5CC6CCC(C(ON7C(CCC7=O)=O)=O)CC6)=O)=O)C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 1072.61 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?