missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SMBA 1

Descripción
SMBA 1 is a high affinity and selective activator of Bax (Ki = 43.3 nM). Binds to the S184 binding pocket to block Bax phosphorylation. Does not bind to other Bcl-2 family members, including Bcl-2, Bak and Bid. Facilitates Bax insertion into the mitochondrial membrane and promotes Bax-dependent cytochrome c release. Induces apoptosis in lung cancer cell lines expressing high levels of Bax selectively over normal cells expressing low levels of Bax. Represses tumor growth of A549 lung cancer xenografts in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 10 mg |
| Tipo de producto | SMBA 1 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 315.32 |
| Inhibidores | SMBA 1 |
Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?