missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ SMBA 1

Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
Descripción
SMBA 1 is a high affinity and selective activator of Bax (Ki = 43.3 nM). Binds to the S184 binding pocket to block Bax phosphorylation. Does not bind to other Bcl-2 family members, including Bcl-2, Bak and Bid. Facilitates Bax insertion into the mitochondrial membrane and promotes Bax-dependent cytochrome c release. Induces apoptosis in lung cancer cell lines expressing high levels of Bax selectively over normal cells expressing low levels of Bax. Represses tumor growth of A549 lung cancer xenografts in mice.
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 50 mg |
| Tipo de producto | SMBA 1 |
| Pureza | >98% |
| Peso molecular | 315.32 |
| Inhibidores | SMBA 1 |
Para uso exclusivo en investigación
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido