Learn More
Techsit™ Taburete de punto de apoyo Smartsit
Click to view available options
Color:
Blanco
Negro
Rojo
Altura del asiento:
De 590 a 750 mm
De 590 a 830 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Taburete de punto de apoyo excepcional con fácil regulación de la altura
- Con funciones giratorias y mecedoras para una posición ergonómica ideal.
- Asiento de vinilo antimicrobiano negro.
- Armazón de un solo cuerpo, fácil de limpiar
- Garantía de 5 años.
- 150 kg de peso máximo
- Apto para uso en sala blanca de categoría 5
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Rojo |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Certificaciones/conformidad | Cleanroom Class 5 |
| Material del bastidor | Plastic, Steel |
| Capacidad portante (métrico) | 150 kg |
| Altura del asiento | De 590 a 750 mm |
| Tapizado | Vinyl |
| Garantía | 5 Year |
| Peso (métrico) | 8 kg |
| Anchura (métrico) | 440 mm |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.