Learn More
LevGo™ Barcos de peso de papel
GREENER_CHOICE
Código de producto. p-7237487
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Marrón
Tamaño de la unidad:
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. Color unitSize
15936495 Blanco paquete de 250
15893967 Marrón paquete de 500
2 options
Código de producto. 15936495
Marca: LevGo™ 20303
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
LevGo™ Barcos de peso de papel es una solución realmente ecológica para el pesaje de muestras.Fabricadas con papel con certificación FSC™ (reconocimiento de mezcla FSC™) (Eco-IN) y cuando se desechan a través de la cadena de residuos estándar se biodegradan de forma natural (Eco-OUT).Controla los contenidos como con una navecilla de pesaje de poliestireno.
  • Una alternativa a los papeles de pesaje corrientes ya que son mucho más fácil de manejar
  • Fabricadas en papel antigrasa conforme a las normas FDA 21 CFR 176.170 (componentes de papel en contacto con soluciones acuosas y alimentos grasos) y 21 CFR 176.180 (contacto con alimentos secos)
  • Compatible con aplicaciones de calor con una limitación de temperatura de 210 °C
Especificaciones
Descripción Navecilla pesaje de papel
Forma del fondo Flat
Color Blanco
Material Papel
Forma Cuadrada
Esterilidad Non-sterile
Tipo Navecilla de pesaje
N.° por paquete 250
Tamaño Grande
Temperatura que resiste (métrico) de 210 °C
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 95,25 x 95,25 x 25,4 mm