Learn More
LevGo™ Barcos de peso de papel
Descripción
- Una alternativa a los papeles de pesaje corrientes ya que son mucho más fácil de manejar
- Fabricadas en papel antigrasa conforme a las normas FDA 21 CFR 176.170 (componentes de papel en contacto con soluciones acuosas y alimentos grasos) y 21 CFR 176.180 (contacto con alimentos secos)
- Compatible con aplicaciones de calor con una limitación de temperatura de 210 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Navecilla pesaje de papel |
| Forma del fondo | Flat |
| Color | Blanco |
| Material | Papel |
| Forma | Cuadrada |
| Esterilidad | Non-sterile |
| Tipo | Navecilla de pesaje |
| N.° por paquete | 250 |
| Tamaño | Grande |
| Temperatura que resiste (métrico) | de 210 °C |
| Mostrar más |