Learn More
Thermo Scientific™ SMART SPME Fibers para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Código de producto. 17767464 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Fase:
Acrilato (poliacrilato), 85 μm
Carbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 95 μm
DVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm
DVB/carbono WR/PDMS (divinilbenceno/gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 50/30 μm
Grosor de PDMS: 100 μmDVB/Grosor de PDMS: 65 μmCarbono WR/Grosor de PDMS: Grosor de acrilato de 95 μm: 85 μmDVB/carbono WR/Grosor de : 50/30 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 30 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 7 μm
Cantidad:
1/paq
3/paq.
5/paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
Código de producto. 17767464
Marca: Thermo Scientific™ 36SP06E3SM
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seguimiento de los números de pieza y lote, intervalo de uso, historial y mucho más para SMART SPME Fibers en el muestreador automático TriPlus™ RSH SMART.
Rastree información, como el número de pieza, el número de lote, el intervalo de uso y el historial de Thermo Scientific™ SMART SPME Fibers instaladas en los muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART. Cada fibra está equipada con un chip de identificación, que almacena esta información según el uso para una preparación de muestras rápida, sin disolventes y automatizada. Cuando se instala en el muestreador automático TriPlus RSH SMART, se puede acceder directamente a la información de las SPME Fibers y se puede informar de ella a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.
Automatice la preparación de muestras mediante microextracción en fase sólida (SPME) sin disolventes llevando a cabo la extracción y el enriquecimiento de la muestra en un solo paso con nuestras SMART SPME Fibers.
SMART SPME Fibers también ofrecen la ventaja adicional de rastrear la información de uso. Las SMART SPME Fibers son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.
Ventajas de la tecnología SMART
  • Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
  • Garantice un uso sin errores de las SPME Fibers mediante la identificación automática
  • Respalde la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
  • Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
  • Facilite la gestión de SPME Fibers gracias al panel de notificación de estado codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Grosor (métrico) 65 μm
Longitud (métrico) Longitud de fase: 10 mm
Cantidad 3/paq.
Descripción Fibra SMART SPME DVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm, violeta, 3/paq.
Tipo Fibra
Fase DVB/PDMS (divinilbenceno/polidimetilsiloxano), 65 μm
Color Violeta
Diámetro exterior (métrico) Calibre 23