Learn More
Thermo Scientific™ SMART SPME Arrows para muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART
Código de producto. 17757454 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Fase:
Acrilato (poliacrilato), 100 μm
Carbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 120 μm
DVB/C-WR/PDMS (divinilbenceno/carbono WR/polimetilsiloxano), 120 μm
DVB/PDMS (divinilbenceno), 120 μm
Grosor de acrilato de 100 μm Grosor de carbono WR/PDMS de 120 μm Grosor de DVB/PDMS de 120 μm Grosor de PDMS de 100 μm Grosor de DVB/carbono WR/PDMS de 120 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm
PDMS (polidimetilsiloxano), 250 μm
Cantidad:
Paquete de 1
Paquete de 3
Paquete de 5
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 3
paquete de 5
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Fase Cantidad unitSize
17757454 DVB/PDMS (divinilbenceno), 120 μm Paquete de 1 cada uno
17767444 Acrilato (poliacrilato), 100 μm Paquete de 1 cada uno
17777444 Acrilato (poliacrilato), 100 μm Paquete de 3 paquete de 3
17787444 Grosor de acrilato de 100 μm Grosor de carbono WR/PDMS de 120 μm Grosor de DVB/PDMS de 120 μm Grosor de PDMS de 100 μm Grosor de DVB/carbono WR/PDMS de 120 μm Paquete de 5 paquete de 5
17797444 PDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm Paquete de 1 cada uno
17707454 PDMS (polidimetilsiloxano), 100 μm Paquete de 3 paquete de 3
17717454 DVB/C-WR/PDMS (divinilbenceno/carbono WR/polimetilsiloxano), 120 μm Paquete de 1 cada uno
17727454 DVB/C-WR/PDMS (divinilbenceno/carbono WR/polimetilsiloxano), 120 μm Paquete de 3 paquete de 3
17737454 Carbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 120 μm Paquete de 1 cada uno
17747454 Carbono WR/PDMS (gama amplia de carbono/polidimetilsiloxano), 120 μm Paquete de 3 paquete de 3
17767454 DVB/PDMS (divinilbenceno), 120 μm Paquete de 3 paquete de 3
17777454 PDMS (polidimetilsiloxano), 250 μm Paquete de 1 cada uno
17787454 PDMS (polidimetilsiloxano), 250 μm Paquete de 3 paquete de 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 17757454 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 36SA12E1SM
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Seguimiento de los números de pieza y lote, intervalo de uso, historial y mucho más para Thermo Scientific™ SMART SPME Arrows en el muestreador automático TriPlus™ RSH SMART.
Rastree información, como el número de pieza, el número de lote, el intervalo de uso y el historial de Thermo Scientific™ SMART SPME Arrows instaladas en los muestreadores automáticos TriPlus™ RSH SMART. Cada flecha está equipada con un chip de identificación, que almacena esta información según el uso para una preparación de muestras rápida, sin disolventes y automatizada. Cuando se instala en el muestreador automático TriPlus RSH SMART, se puede acceder directamente a la información de las SMART SPME Arrows y se puede informar de ella a través del software Thermo Scientific™ Chromeleon™ CDS.
Automatice la preparación de muestras mediante microextracción en fase sólida (SPME) sin disolventes llevando a cabo la extracción y el enriquecimiento de la muestra en un solo paso con nuestras SMART SPME Arrows.
SMART SPME Arrows también ofrecen la ventaja adicional de rastrear la información de uso. Las SMART SPME Arrows son compatibles con todos los instrumentos TriPlus™ RSH, así como con las plataformas PAL y los instrumentos de la serie AOC-6000.
Ventajas de la tecnología SMART
  • Obtenga una mayor confianza en los resultados analíticos
  • Garantice un uso sin errores de las SPME Arrows mediante la identificación automática
  • Respalde la acreditación GLP con la trazabilidad del historial de uso
  • Optimice el consumo mediante la supervisión de las condiciones de uso y la vida útil
  • Facilite la gestión de SPME Arrow gracias al panel de notificación de estado codificado por colores integrado en Chromeleon™ CDS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Longitud (métrico) Longitud de fase: 20 mm
Cantidad Paquete de 1
Descripción SMART SPME Arrow de 1,1 mm: DVB/PDMS (divinilbenceno), 120 μm, violeta, 1/paq.
Tipo Arrow
Fase DVB/PDMS (divinilbenceno), 120 μm
Color Violeta
Diámetro exterior (métrico) 1,1 mm