Descripción
Obtenga una digestión de proteínas de quimotripsina rápida, sencilla y altamente reproducible para la cuantificación y caracterización de péptidos en la investigación biofarmacéutica.
Obtenga unos resultados analíticos de alta calidad de la digestión de proteínas utilizando los kits de quimotripsina Thermo Scientific™ SMART Digest™. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas y de proteínas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato que es compatible con la automatización. Los kits SMART Digest son una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
Caracterice y cuantifique proteínas con mayor rapidez y facilidad que nunca mediante el uso de los kits SMART Digest. Esta versión del kit utiliza la quimotripsina, que escinde los enlaces peptídicos formados por residuos aromáticos como la tirosina, la fenilalanina y el triptófano.
Fácil y sencillo- Aumento significativo de la velocidad de procesamiento de muestras
- Proceso sencillo
- Automatice fácilmente todo el protocolo para lograr una alta velocidad de procesamiento
- Mayor reproducibilidad con respecto a los protocolos existentes
- Mayor sensibilidad
- Mayor fiabilidad de los datos
Normalmente, se realiza en menos de 60 minutos (en función de complejidad de la muestra) para lograr la plena digestión, mientras que una digestión en solución puede tardar hasta 24 horas.
Muestras más limpiasLa reducción del número de sustancias químicas usadas y el diseño de la quimotripsina inmovilizada ayuda a reducir los efectos de las modificaciones postraslacionales (PTM) inducidas químicamente y autolisis. Los resultados son más fáciles de interpretar.
Se puede combinar con placas de extracción en fase sólida (SPE) SOLAµ para la desalinizaciónCuando se utilizan con SMART Digest para la desalinización, las placas de extracción en fase sólida Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE ofrecen una solución de preparación de muestras rápida, fácil de utilizar, sólida y de fácil automatización para el análisis de biomoléculas.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de quimotripsina SMART Digest, con placa de recogida/filtro |
| Capture | Ninguno |
| Cleavage | Enlaces peptídicos de residuos aromáticos (p. ej., tirosina, fenilalanina, triptófano) |
| Enzima | Quimotripsina |
| Formato | Resina SMART Digest precargada en tubos PCR |
| Para utilizar con (aplicación) | Cuantificación de péptidos, mapeo de péptidos |
| Línea de productos | SMART Digest |
| Tipo | Digestión de proteínas |
| Incluye | Resina SMART Digest precargada en 96 tubos de PCR, placa de recogida, placa de filtro |