missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMARCA4 Mouse anti-Human, Rat, Clone: 2E6B6, Proteintech

Código de producto. p-7212800 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
16808555 20 μL 20 microlitros
16898545 150 μL 150 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16808555

Marca: Proteintech 665611IG20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The protein encoded by this gene is a member of the SWI/SNF family of proteins and is similar to the brahma protein of Drosophila. Members of this family have helicase and ATPase activities and are thought to regulate transcription of certain genes by altering the chromatin structure around those genes. The encoded protein is part of the large ATP-dependent chromatin remodeling complex SNF/SWI, which is required for transcriptional activation of genes normally repressed by chromatin. In addition, this protein can bind BRCA1, as well as regulate the expression of the tumorigenic protein CD44. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

Especificaciones

Antígeno SMARCA4
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation
Clasificación Monoclonal
Clon 2E6B6
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica SMARCA4
N.º de referencia del gen P51532, Q8K1P7
Alias de gen ATP dependent helicase SMARCA4, BAF190, BAF190A, BRG1, BRG1 associated factor 190A, hSNF2b, Protein brahma homolog 1, Protein BRG 1, SMARCA4, SNF2, SNF2 BETA, SNF2B, SNF2L4, SNF2LB, SWI2, Transcription activator BRG1
Símbolos de los genes Smarca4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno SMARCA4 Fusion Protein Ag16256
Método de purificación Protein A
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 171379, 6597
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.