Descripción
- Acero inoxidable 304
- Sin fisuras
- Pulido
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro del área superior (métrico) | 50 mm |
| Capacidad (métrico) | 30 ml |
| Material | Acero inoxidable |