Learn More
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 100,3 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Código de producto. 16070170
Change view
Click to view available options
Cantidad:
60 mL
Tamaño de la unidad:
60 ml
16070170 60 mL 60 ml
1 options
Código de producto. 16070170 Proveedor Paragon Scientific N.º de proveedor HVS06
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162 en 40 °C y 100 °C bajo nuestra 17025 17034 acreditación ISO e ISO y fabricado específicamente para los usuarios de ASTM D7279, método de prueba estándar para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.
  • Trazabilidad completa según las normas internacionales
  • Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
  • Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
  • 60Solución rentable de menor volumen ml
  • Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
  • 2 años de vida útil
  • Fabricado en el Reino Unido
Especificaciones
Cantidad 60 mL
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.