missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GA International Small Round Cryogenic Writable Labels
Descripción
- Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
- Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
- Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
- Available in a variety of colors
- Writable with permanent cryo markers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | Verde agua |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 2 Labels |
| Cantidad | 1100/Pk. |
| Forma | Round |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?