Learn More
GA International Small Round Cryogenic Writable Labels
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Beige
Lavanda
Limón
Menta
Naranja
Plata
Rosa
Verde
Verde agua
Violeta
Tamaño de la unidad:
paquete de 1100
Descripción
- Strong adhesive ensures labels won't wrinkle or peel during long-term storage in -80°C freezers, liquid nitrogen and dry ice
- Available in a wide range of colors, for color coding and easy identification
- Small round labels are ideal for Eppendorf tube caps and vials
- Available in a variety of colors
- Writable with permanent cryo markers
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de adhesivo | Permanent |
| Color | Naranja |
| Acabado | Mate |
| Formato | Rollo |
| Material | Thermoplastic Film |
| Tipo de producto | Label |
| Esterilidad | No estéril |
| Etiquetas por fila | 2 Labels |
| Cantidad | 1100/Pk. |
| Forma | Round |
| Mostrar más |
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.