Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pequeños pDSG-IBA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15633888 Tienda IBA Lifesciences Productos
Change view
Click to view available options
Vector:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Etiqueta de proteína:
Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II
Etiqueta Twin-Strep
Sin etiquetar
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. Vector Etiqueta de proteína unitSize
15633888 pDSG-IBA104 Etiqueta Twin-Strep 5 microgramos
15603888 pDSG-IBA45 Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II 5 microgramos
15613888 pDSG-IBA102 Etiqueta Twin-Strep 5 microgramos
15623888 pDSG-IBA103 Etiqueta Twin-Strep 5 microgramos
15643888 pDSG-IBA105 Etiqueta Twin-Strep 5 microgramos
15663878 pDSG-IBAwt1 Sin etiquetar 5 microgramos
15673878 pDSG-IBAwt2 Sin etiquetar 5 microgramos
15693878 pDSG-IBA43 Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II 5 microgramos
8 options
Código de producto. 15633888
Marca: IBA Lifesciences 55221001
Diseñado para la expresión de proteínas para células de mamíferos HEK293E (células MEXi 293E). El vector de expresión de mamíferos pequeños de IBA Lifesciences GmbH es un pequeño vector de expresión transitoria especialmente desarrollado para su uso en combinación con el sistema de expresión de mamíferos MEXi.
Vectores pDSG-IBA para sistema de expresión de mamíferos MEXi
  • Pequeño vector de expresión transitoria especialmente desarrollado para su uso en combinación con el sistema de expresión de mamíferos MEXi.
  • Diseñado para una expresión transitoria estable y no replicable de alto nivel en la mayoría de los húespedes mamíferos que contengan los siguientes elementos:
    • Promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) para una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
    • La replicación episómica a través del origen de replicación (oriP) del virus de Epstein Barr requiere un antígeno nuclear expresado cromosómicamente y codificado por EBNA-1
    • Resistencia a la ampicilina y origen de la replicación de ColE1 (pUC) para la propagación en E. coli en un alto número de copias del plásmido
Tenga en cuenta que la clonación en los vectores Acceptor pDSG-IBA requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pDSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un denominado vector de entrada.
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Gen marcador Ampicilina
Promotor CMV
Tipo de producto Vector
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Contenido y almacenamiento Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
Especie Mamífero
Etiqueta de proteína Etiqueta Twin-Strep
Método de clonación Clonación directa
Concentración 250 ng/μl
Primer Adelante
Cantidad 5 μg
Vector pDSG-IBA104
Para utilizar con (aplicación) Señal de secreción BM40