Learn More
IBA Lifesciences Vector de expresión de mamíferos pequeños pDSG-IBA
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15603888 Tienda IBA Lifesciences Productos
Click to view available options
Vector:
pDSG-IBA102
pDSG-IBA103
pDSG-IBA104
pDSG-IBA105
pDSG-IBA43
pDSG-IBA45
pDSG-IBAwt1
pDSG-IBAwt2
Etiqueta de proteína:
Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II
Etiqueta Twin-Strep
Sin etiquetar
Tamaño de la unidad:
5 microgramos
Código de producto. 15603888
Marca: IBA Lifesciences 55214001
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para la expresión de proteínas para células de mamíferos HEK293E (células MEXi 293E). El vector de expresión de mamíferos pequeños de IBA Lifesciences GmbH es un pequeño vector de expresión transitoria especialmente desarrollado para su uso en combinación con el sistema de expresión de mamíferos MEXi.
Vectores pDSG-IBA para sistema de expresión de mamíferos MEXi
  • Pequeño vector de expresión transitoria especialmente desarrollado para su uso en combinación con el sistema de expresión de mamíferos MEXi.
  • Diseñado para una expresión transitoria estable y no replicable de alto nivel en la mayoría de los húespedes mamíferos que contengan los siguientes elementos:
    • Promotor inmediato-precoz del citomegalovirus humano (CMV) para una expresión de alto nivel en una amplia gama de células de mamíferos
    • La replicación episómica a través del origen de replicación (oriP) del virus de Epstein Barr requiere un antígeno nuclear expresado cromosómicamente y codificado por EBNA-1
    • Resistencia a la ampicilina y origen de la replicación de ColE1 (pUC) para la propagación en E. coli en un alto número de copias del plásmido
Tenga en cuenta que la clonación en los vectores Acceptor pDSG-IBA requiere obligatoriamente la enzima de restricción Esp3I, ya que no hay disponible ningún otro MCS para la integración de un gen de interés. Además de la clonación directa del gen de interés en vectores pDSG-IBA con Esp3I, es posible otra opción a través de un denominado vector de entrada.
Especificaciones
Sistema constitutivo o inducible Constitutivo
Gen marcador Ampicilina
Promotor CMV
Tipo de producto Vector
Agente de selección (eucariótico) Geneticin™ (G-418)
Contenido y almacenamiento Recomendada: de 2°C a 8°C para uso frecuente, -20°C para almacenamiento a largo plazo
Especie Mamífero
Etiqueta de proteína Etiqueta His (6x), Etiqueta Strep II
Método de clonación Clonación directa
Concentración 250 ng/μl
Primer Adelante
Cantidad 5 μg
Vector pDSG-IBA45
Para utilizar con (aplicación) Vector para la expresión recombinante en células de mamífero