Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Código de producto. 12386439
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
12386439 18 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10595855 26s G 5 o AS paquete de 6
10492005 26s G 2, 3 o 4 paquete de 6
11530332 33 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10798204 22s G 2, 3 o 4 paquete de 6
11573294 22 G 5 o AS paquete de 6
11510332 31 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10698205 26 G 2, 3 o 4 paquete de 6
15927335 26 G 2, 3 o 4 cada uno
12316299 23s G 5 o AS paquete de 6
11500332 28 G 2, 3 o 4 6 PCS
10725873 22s G 5 o AS paquete de 6
11532525 22 G 2, 3 o 4 paquete de 6
12702257 29 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10776063 30 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11520332 32 G 2, 3 o 4 6 PCS
10140888 26 G 5 o AS paquete de 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Código de producto. 12386439 Proveedor Hamilton™ N.º de proveedor 780406
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
  • Esterilizable en autoclave
  • La longitud estándar de la aguja es de 2"/51 mm
  • Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) que son de 100 μl y más pequeñas
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 18 G
Diámetro interior (métrico) 0,84 mm
Diámetro exterior (métrico) 1,27 mm
Tipo de producto Aguja personalizada extraíble
Longitud de la aguja (métrico) Entre 9,52 y 304 mm
Estilo de punta de aguja 2, 3 o 4
Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas)