Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Código de producto. 12316299
Change view
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. Calibre de aguja Estilo de punta de aguja unitSize
12316299 23s G 5 o AS paquete de 6
10595855 26s G 5 o AS paquete de 6
10492005 26s G 2, 3 o 4 paquete de 6
11530332 33 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10798204 22s G 2, 3 o 4 paquete de 6
11573294 22 G 5 o AS paquete de 6
12386439 18 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11510332 31 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10698205 26 G 2, 3 o 4 paquete de 6
15927335 26 G 2, 3 o 4 cada uno
11500332 28 G 2, 3 o 4 6 PCS
10725873 22s G 5 o AS paquete de 6
11532525 22 G 2, 3 o 4 paquete de 6
12702257 29 G 2, 3 o 4 paquete de 6
10776063 30 G 2, 3 o 4 paquete de 6
11520332 32 G 2, 3 o 4 6 PCS
10140888 26 G 5 o AS paquete de 6
17 options
Código de producto. 12316299
Marca: Hamilton™ 773108
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
  • Esterilizable en autoclave
  • La longitud estándar de la aguja es de 2"/51 mm
  • Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) que son de 100 μl y más pequeñas
Especificaciones
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 23s G
Diámetro interior (métrico) 0,12 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,64 mm
Tipo de producto Aguja personalizada extraíble
Estilo de punta de aguja 5 o AS
Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas)