Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Código de producto. 11573294
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
Código de producto. 11573294
Marca: Hamilton™ 773103
Available in custom lengths and point styles to fit your laboratory needs. Hamilton™ Small Hub Removable Needles are manufactured from stainless steel.
  • Esterilizable en autoclave
  • La longitud estándar de la aguja es de 2"/51 mm
  • Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) que son de 100 μl y más pequeñas
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Material Stainless Steel
Calibre de aguja 22 G
Diámetro interior (métrico) 0,41 mm
Diámetro exterior (métrico) 0,72 mm
Tipo de producto Aguja personalizada extraíble
Longitud de la aguja (métrico) Entre 9,52 y 304 mm
Estilo de punta de aguja 5 o AS
Para utilizar con (equipo) Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas)