Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Description
- Esterilizable en autoclave
- La longitud estándar de la aguja es de 2"/51 mm
- Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) que son de 100 μl y más pequeñas
Spécification
Spécification
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 31 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,13 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,26 mm |
| Tipo de producto | Aguja personalizada extraíble |
| Estilo de punta de aguja | 2, 3 o 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas) |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?