Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- La longitud estándar de la aguja es de 2"/51 mm
- Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) que son de 100 μl y más pequeñas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 22s G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,17 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,72 mm |
| Tipo de producto | Aguja personalizada extraíble |
| Longitud de la aguja (métrico) | Entre 9,52 y 304 mm |
| Estilo de punta de aguja | 2, 3 o 4 |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas) |