Learn More
Hamilton™ Agujas extraíbles de cilindro pequeño
Click to view available options
Calibre de aguja:
18 G
22 G
22s G
23s G
26 G
26s G
28 G
29 G
30 G
31 G
32 G
33 G
Estilo de punta de aguja:
2, 3 o 4
5 o AS
Tamaño de la unidad:
6 PCS
cada uno
paquete de 6
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- La longitud estándar de la aguja es de 2"/51 mm
- Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) que son de 100 μl y más pequeñas
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Material | Stainless Steel |
| Calibre de aguja | 26 G |
| Diámetro interior (métrico) | 0,26 mm |
| Diámetro exterior (métrico) | 0,46 mm |
| Tipo de producto | Aguja personalizada extraíble |
| Longitud de la aguja (métrico) | Entre 9,52 y 304 mm |
| Estilo de punta de aguja | 5 o AS |
| Para utilizar con (equipo) | Jeringas extraíbles pequeñas (100 μl y más pequeñas) |