Learn More
Brady™ Small Core RGR Thermal Transfer Printer Ribbon
Descripción
Strong environmental resistance against smearing and chemicals.
- Reliable, sharp-edge print quality maximizes bar code readability
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Negro |
| Para utilizar con (equipo) | THT 76 mm Core Printer, BP-4000 Printer, BP-4320 Printer |
| Material | Wax, Resin |
| Longitud (imperial) | 295 ft. |
| Anchura (imperial) | 3,3 in |
| Longitud (métrico) | 90 m |
| Anchura (métrico) | 85 mm |
| Diámetro (imperial) | 0,5 in |
| Diámetro (métrico) | 12.7 mm |
| Formato | Open-core Ribbon |
| Mostrar más |