Learn More
Brady™ Small Core Pre-printed GHS CLP Labels
Código de producto. p-200080430
Change view
Click to view available options
Mostrar texto:
1 rombo rojo por pegatina
2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina
2 rombos rojos apilados por pegatina
2 rombos rojos horizontales por pegatina
3 rombos rojos apilados en formación piramidal por pegatina
3 rombos rojos por pegatina
3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada
4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina
Anchura de cinta (métrico):
55,00 mm
55 mm
75,00 mm
105,00 mm
Material:
Papel
Polipropileno
Tamaño de la unidad:
paquete de 200
paquete de 300
paquete de 400
Código de producto. Mostrar texto Anchura de cinta (métrico) Material unitSize
30041449 1 rombo rojo por pegatina 55,00 mm Polipropileno paquete de 400
30041431 3 rombos rojos por pegatina 75,00 mm Polipropileno paquete de 300
30041410 2 rombos rojos apilados por pegatina 105,00 mm Papel paquete de 200
30041461 2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina 55,00 mm Polipropileno paquete de 400
30041411 2 rombos rojos apilados más 2 rombos rojos adicionales por pegatina 55,00 mm Papel paquete de 400
30041412 3 rombos rojos por pegatina 105,00 mm Papel paquete de 200
30041476 3 rombos rojos apilados en formación piramidal por pegatina 105,00 mm Papel paquete de 200
30041452 3 rombos rojos apilados en formación piramidal por pegatina 55 mm Papel paquete de 400
30041414 2 rombos rojos apilados por pegatina 55 mm Polipropileno paquete de 400
30041453 3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada 55 mm Polipropileno paquete de 400
30041464 4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina 55,00 mm Polipropileno paquete de 400
30041477 3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada 75,00 mm Polipropileno paquete de 300
30041424 4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
30041465 3 rombos rojos por pegatina en forma piramidal girada 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
30041446 1 rombo rojo por pegatina 55,00 mm Papel paquete de 400
30041480 4 rombos rojos en formación cuadrada por pegatina 75,00 mm Polipropileno paquete de 300
30041455 2 rombos rojos horizontales por pegatina 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
30041482 1 rombo rojo por pegatina 105,00 mm Polipropileno paquete de 200
18 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30041449
Brand: Brady™ 622307
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Supplied with pre-printed red diamonds, ready for you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
For you to print the required warning, compliant to the latest regulations.
Specifications
Certificaciones/conformidad UL Recognized
Descripción Pre-printed Desktop Printer Labels for CLP-GHS Hazardous Substances
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Recubrimiento None
Color Red on White
Acabado Gloss
Formato Die-cut
Material Polipropileno
Printable Sides Front
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Mostrar texto 1 rombo rojo por pegatina
Para utilizar con (aplicación) Hazard communication identification
Para utilizar con (equipo) BBP11, BBP12, PR Plus, THT 25 mm Core Printers
Etiquetas por fila 1
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -20°C
Modelo R6000HF
N.° por paquete 400 Labels/Roll
Cantidad 400 Stickers
Forma Rectángulo
Tamaño 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Intervalo de temperatura (imperial) -4°F to 212°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -20 °C a +100 °C
Grosor (imperial) 0,0031 in
Grosor (métrico) 0.079 mm
Dimensions (LxW) 55.00 mm (W) x 85.00 mm (H)
Longitud (imperial) 3.35 in.
Longitud (métrico) 85.00 mm
Anchura (imperial) 2,17 in
Anchura (métrico) 55.00 mm
Anchura del área imprimible (imperial) 55.00 mm
Anchura de cinta (métrico) 55,00 mm
Altura (imperial) 3.35 in.
Altura (métrico) 85.00 mm
Alternate Part Number THTCLP-S-L1-7594-0.4-SC