Learn More
Thermo Scientific™ SmaI (10 U/μL)
Código de producto. 11833833 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
1200 U
2000 U
5 × 1200 U
Tamaño de la unidad:
1200 unidades
2000 UNIT
paquete de 5
Código de producto. 11833833
Marca: Thermo Scientific™ ER0662
Corte en sitios CCC^GGG con la enzima de restricción SmaI , que funciona mejor a 30 °C en tampón Tango (isosquizómeros: TspMI, XmaCI, XmaI).
ADN lambda digerido con SmaI, agarosa al 0,7 %, 3 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima Sma I
Tampón compatible Tampón Tango 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 30 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 5 × 1200 U
Tipo de producto Enzima de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional