Learn More
Thermo Scientific™ SmaI (10 U/μL)
Código de producto. 10622191 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1200 U
2000 U
5 × 1200 U
Tamaño de la unidad:
1200 unidades
2000 UNIT
paquete de 5
10622191 1200 U 1200 unidades
11833833 5 × 1200 U paquete de 5
10309709 2000 U 2000 UNIT
3 options
Código de producto. 10622191
Marca: Thermo Scientific™ ER0661
Edge
Corte en sitios CCC^GGG con la enzima de restricción SmaI , que funciona mejor a 30 °C en tampón Tango (isosquizómeros: TspMI, XmaCI, XmaI).
ADN lambda digerido con SmaI, agarosa al 0,7 %, 3 sitios de escisión
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Características destacadas
  • Calidad superior – control de calidad riguroso y proceso de fabricación líder en el sector
  • Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
  • Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
  • BSA premezclada en tampones de reacción
  • Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración 10 U/μl
Cantidad 1200 U
Tipo de producto Smal