missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad7 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30158212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30158212 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30158212 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP299045CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Smad7 Polyclonal antibody specifically detects Smad7 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad7
Aplicaciones Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen CRCS3, FLJ16482, hSMAD7, MAD homolog 7, MAD homolog 8, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 7 (Drosophila), MADH7mothers against decapentaplegic homolog 7, MADH8, Mothers against decapentaplegic homolog 8, Mothers against decapentaplegic, drosophila, homolog of, 7, Mothers against DPP homolog 7, Mothers against DPP homolog 8, SMAD 7, SMAD family member 7MAD (mothers against decapentaplegic, Drosophila) homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7, SMAD, mothers against DPP homolog 7 (Drosophila), Smad7
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the C-terminus of the Human Smad7.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cell Biology, Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4092
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.