Learn More
Invitrogen™ SMAD4 Polyclonal Antibody
Descripción
Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa, HepG2, Neuro 2A, C8D30, NIH-3T3, Raw264.7, C2C12, PC-12, Rat2, DDDDK-tagged SMAD4-transfected 293T. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Pig (100%), Sheep (100%), Rhesus Monkey (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SMAD4 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Polyclonal |
| Concentración | 0.58 mg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 20% glycerol and 0.025% ProClin 300; pH 7 |
| génica | SMAD4 |
| N.º de referencia del gen | O70437, P97471, Q13485 |
| Alias de gen | AW743858; D18Wsu70e; Deleted in Pancreatic Carcinoma 4 (DPC4); deleted in pancreatic carcinoma locus 4; deletion target in pancreatic carcinoma 4; Deletion target in pancreatic carcinoma 4 homolog; DPC4; hSMAD4; JIP; MAD (mothers against decapentaplegic Drosophila) homolog 4; MAD homolog 4; MAD homolog 4 (MADH4); Madh4; mothers against decapentaplegic homolog 4; Mothers against decapentaplegic homolog 4 (MADH4); mothers against decapentaplegic, Drosophila, homolog of, 4; mothers against DPP homolog 4; MYHRS; SMAD; SMAD 4; SMAD family member 4; SMAD, mothers against DPP homolog 4; SMAD4 |
| Símbolos de los genes | SMAD4 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- SMAD4 Polyclonal Antibody
- Atención
- Sensibilización cutánea Categoría 1
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contém: 5-chloro-2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 2-methyl-3(2H)-isothiazolone