missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMAD4/DPC4 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody,Lab Vision™ Epredia™

Código de producto. p-4559709 Tienda Epredia Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
200 μL
500 μL
1 mL
Conjugado:
Biotin
Unconjugated
Concentración:
1mg/mL
200μg/mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
100 microlitros
200 microlitros
500 microlitros
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Conjugado Concentración unitSize
12672477 100 μL Biotin 200μg/mL 100 microlitros
12692477 500 μL Biotin 200μg/mL 500 microlitros
12602487 100 μL Unconjugated 200μg/mL 100 microlitros
12612487 500 μL Unconjugated 200μg/mL 500 microlitros
12682477 1 mL Unconjugated 200μg/mL 1 ml
12622487 100 μL Unconjugated 1mg/mL 100 microlitros
12632487 200 μL Unconjugated 1mg/mL 200 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 12672477 Proveedor Epredia N.º de proveedor MS865B0

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Provide accurate, reproducible results with the Epredia™ SMAD4/DPC4 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.

DPC4 (also named SMAD4; small mothers against decapentaplegic deleted in pancreatic carcinoma). The family of SMAD molecules comprises essential mediators of transforming growth factor β (TGF-β) signaling. To date, seven members of this family have been identified, each of which plays a specific and separate role in mediating TGF-β superfamily gene transcription. At least two different members, Smad2 and Smad4/DPC4, have been implicated in human cancer and appear to have tumor-suppressor functions whose inactivation may play an important role in the histogenesis of pancreatic and colorectal malignancy and possibly other human cancers as well.

Host Species: Mouse

Clone: SMD46; same as DCS-46

Isotype: IgG1

Species Reactivity: Human. Others not known.

Epitope: Not determined

Immunogen: Purified recombinant DPC4 protein

Molecular Weight: 60kDa

Positive Control: Ls174T, HT29, Raji, Jurkat cells

Cellular Localization: Nuclear

Recommended for:

Western Blotting

Immunofluorescence

Immunoprecipitation (Native and denatured)

Note:

USA: RUO; Int'l: RUO

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMAD4/DPC4 Ab-1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon SMD46; same as DCS-46
Concentración 200μg/mL
Conjugado Biotin
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant DPC4 protein
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer and Tumor Biology
Primario o secundario Primary
Especies diana Human
Formulario Concentrated
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.