Learn More
Descripción
Host Species: Mouse
Clone: SMD46; same as DCS-46
Isotype: IgG1
Species Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Purified recombinant DPC4 protein
Molecular Weight: 60kDa
Positive Control: Ls174T, HT29, Raji, Jurkat cells
Cellular Localization: Nuclear
Recommended for:
Western Blotting
Immunofluorescence
Immunoprecipitation (Native and denatured)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | SMAD4/DPC4 Ab-1 |
| Aplicaciones | Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blot |
| Clasificación | Monoclonal |
| Clon | SMD46; same as DCS-46 |
| Concentración | 200μg/mL |
| Conjugado | Unconjugated |
| Especie del huésped | Mouse |
| Inmunógeno | Purified recombinant DPC4 protein |
| Cantidad | 100 μL |
| Estado normativo | RUO |
| Mostrar más |
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.