missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad4 Antibody (SMAD/7906R) [Janelia Fluor™ 585], Novus Biologicals™

Código de producto. 30164866
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30164866 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30164866

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP324008JF585

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

Smad4 Monoclonal antibody specifically detects Smad4 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon SMAD/7906R
Conjugado Janelia Fluor 585
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DPC4SMAD, mothers against DPP homolog 4 (Drosophila), hSMAD4, JIP, MAD homolog 4, MADH4mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic, Drosophila, homolog of, 4, SMAD 4, SMAD family member 4MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 4, Smad4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant fragment (around aa400-552) of human Smad4 protein (exact sequence is proprietary)
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4089
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.