missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Smad4 Antibody (rSMAD4/6310) [Janelia Fluor™ 669], Novus Biologicals™

Código de producto. 30176823
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30176823 0.1 mL 0.10 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30176823 Proveedor Novus Biologicals (Bio-Techne) N.º de proveedor NBP321079JF669

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

Smad4 Monoclonal antibody specifically detects Smad4 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Smad4
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon rSMAD4/6310
Conjugado Janelia Fluor 669
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen DPC4SMAD, mothers against DPP homolog 4 (Drosophila), hSMAD4, JIP, MAD homolog 4, MADH4mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic homolog 4, mothers against decapentaplegic, Drosophila, homolog of, 4, SMAD 4, SMAD family member 4MAD, mothers against decapentaplegic homolog 4 (Drosophila), SMAD, mothers against DPP homolog 4, Smad4
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Amino acids 1-552 representing full-length human Smad4
Método de purificación Protein A or G purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction, Stem Cell Signaling Pathway
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 4089
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Purified
Isotype IgG1 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.