Learn More
SMAC/Diablo Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
386.00€ - 529.00€
Especificaciones
| Antígeno | SMAC/Diablo |
|---|---|
| Dilución | Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 |
| Aplicaciones | Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
18437290
|
Novus Biologicals
NBP1-84262 |
0.1 mL |
529.00€
0.10 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
18416050
|
Novus Biologicals
NBP1-84262-25ul |
25 μL |
386.00€
25 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SMAC/Diablo Polyclonal antibody specifically detects SMAC/Diablo in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)Especificaciones
| SMAC/Diablo | |
| Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Apoptosis, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Mitochondrial Markers, Tumor Suppressors | |
| PBS (pH 7.2) and 40% Glycerol | |
| 56616 | |
| IgG | |
| Immunogen affinity purified |
| Immunohistochemistry 1:20 - 1:50, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 0.25-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:20-1:50 | |
| Polyclonal | |
| Purified | |
| RUO | |
| Human | |
| 0610041G12Rik, diablo, IAP-binding mitochondrial protein, Direct IAP-binding protein with low pI, mitochondrial Smac protein, Second mitochondria-derived activator of caspase, Smac, SMACmitochondrial | |
| This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: AVYTLTSLYRQYTSLLGKMNSEEEDEVWQVIIGARAEMTSKHQEYLKLETTWMTAVGLSEMAAEAAYQTGADQASITARNHIQLVKLQVEEVHQLSRKAETKLAEAQIEELRQKTQEEG | |
| Primary | |
| Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles. |