Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Miniagitador analógico, capacidad 1 l; 115/230 V
Código de producto. 12927216
Click to view available options
Modelo:
SM5 / Stuart Fascia
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 12927216
Marca: Cole-Parmer™ 0480117
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Compacto y capaz de agitar hasta 1 l.
  • Resiste derrames químicos menores y salpicaduras de la carcasa de polipropileno y policarbonato placa superior.
  • Ajustar la velocidad de agitación hasta 2.000 rpm.
  • Elija el diseño de placa superior que más le guste.
Especificaciones
Velocidad De 350 a 2000 rpm
Material de la placa superior Polipropileno
Tensión 120/230 V
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 66 x 143 x 143 mm (Al x An x F)
Anchura (métrico) 143 mm
Requisitos eléctricos 230/110 V, 50/60 Hz
Frecuencia 50/60 Hz
Modelo SM5 / Stuart Fascia
Tipo Miniagitador magnético
Peso (métrico) 500 g