Descripción
Thermo Scientific™ Pierce SM(PEG)n es una serie de entrecruzadores de amina a sulfhidrilo que difieren en longitud de 17,6 a 95,2 Å como resultado de los brazos separadores de polietilenglicol que contienen n unidades de etilenglicol (donde n equivale a entre 2 y 24).
Los reactivos SM(PEG)n son seis entrecruzadores que tienen grupos amino y sulfhidrilo reactivos idénticos, pero difieren en la longitud debido a que los brazos espaciadores están compuestos por diferentes unidades de etilenglicol. Sus estructuras (que se muestran abajo) tienen la forma NHS-(PEG)n-maleimida, donde n corresponde a 2, 4, 6, 8, 12 o 24 unidades de polietilenglicol (PEG). Cada reactivo SM(PEG)n se produce en la longitud especificada sin contaminar los análogos de otras longitudes. La disponibilidad de este conjunto de reactivos permite optimizar los experimentos de entrecruzamiento para obtener la mejor eficacia y función de conjugado para la aplicación o el método de análisis previstos. Junto con AMAS (n.º de referencia 22295) y el conocido SMCC (n.º de referencia 22360), estos reactivos permiten el entrecruzamiento entre aminas y sulfhidrilos en espacios de 4,4-95,2 Å. Además, el contenido hidrofílico PEG de los reactivos SM(PEG)n aporta la solubilidad acuosa de estos entrecruzadores y sus conjugados. El PEG es menos inmunogénico que otros tipos de espaciadores de entrecruzadores, lo que hace que estos reactivos sean ideales para la preparación de inmunógenos.
Características destacadas:
- Serie homóloga con aumento de la longitud del brazo espaciador, ideal para optimizar la conjugación de las interacciones de proteínas.
- Los agentes separadores solubles en agua de polietilenglicol (PEG) ayudan a mantener o aumentar la solubilidad de las proteínas entrecruzadas.
- Los reactivos se disuelven fácilmente en DMSO para su posterior dilución en tampones de reacción acuosos.
- Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
- Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
NHS-PEG2-maleimida
- Dos subunidades de óxido de etileno
- Nombres alternativos: Mal-dPEG2-NHS, NHS-PEG2-maleimida
- Fórmula molecular C18H23N3o9
- Longitud del agente espaciador 17,6 Å
- Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 310,12
- MW 425,39
NHS-PEG4-maleimida
- Cuatro subunidades de óxido de etileno
- Nombres alternativos mal-dPEG4-NHS, NHS-PEG4-maleimida
- Fórmula molecular C22H31N3o11
- Longitud del agente separador 24,6 Å
- Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 398,17
- MW 513.50&
NHS-PEG6-maleimida
- Seis subunidades de óxido de etileno
- Nombres alternativos mal-dPEG6-NHS, NHS-PEG6-maleimida
- Fórmula molecular C26H39N3o13
- Longitud del agente espaciador 32,25 Å
- Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 486,20
- MW 601,60
NHS-PEG8-maleimida
- Ocho subunidades de óxido de etileno
- Nombres alternativos mal-dPEG8-NHS, NHS-PEG8-maleimida
- Fórmula molecular C30H47N3o15
- Longitud del agente espaciador 39,2 Å
- Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 574,27
- MW 689,71
NHS-PEG12-maleimida
- 12 subunidades de óxido de etileno mal-dPEG12-NHS, NHS-PEG12-maleimida
- Fórmula molecular C38H63N3o19
- Longitud del agente espaciador 53,4 Å
- Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 750,38
- MW 865,92
Especificaciones
Especificaciones
| Reactividad química | Amino-sulfhidrilo |
| Cleavable | No |
| Peso molecular | 425.39 |
| Pegilado | Sí |
| Longitud del brazo del separador | 17,6 Å |
| Contenido y almacenamiento | Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C. |
| Permeabilidad celular | No |
| Condiciones de envío | Ambiente |
| Línea de productos | Pierce |
| Método de etiquetado | Etiqueta química |
| Mostrar más |