Learn More
Edmund Buhler Agitador universal digital SM 30 A
Código de producto. 10069380
Click to view available options
Intervalo de velocidad:
De 15 a 300 min -1
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10069380
Marca: Edmund Buhler 6100 000
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El agitador orbital SM 30 A con pantalla digital y control programable es ideal para cargas altas de hasta 30 kg y para mezclar medios difíciles.
  • Agitadores universales, serie SM 30/Control SM 30
  • Agitadores potentes para grandes cargas 
  • Selección de modelos de acción orbital o de vaivén. Aptos para funcionamiento continuo
  • Para procesos analíticos o diagnósticos en biología, química o farmacia, cultivo de plantas o en la industria alimentaria, por ejemplo, para simulaciones de transporte 
  • Hay varios accesorios disponibles para diferentes requisitos
  • Controlador programable con funciones avanzadas para dispositivos de control
Especificaciones
Capacidad portante (métrico) 30 kg
Intervalo de velocidad De 15 a 300 min -1
Requisitos eléctricos 115/230 V, 50/60 Hz
Intervalo de temperatura (métrico) De 5 °C a 50 °C
Tipo de producto Agitador Universal
Frecuencia 50/60 Hz
Fondo (métrico) 610 mm
Altura (métrico) 160 mm
Anchura (métrico) 680 mm
Peso (métrico) 33 kg
Para utilizar con (equipo) Control SM 30 A
Rango de humedad ∼ 85%
Tipo de motor Orbital