missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
SM-164 Hydrochloride, MedChemExpress
Beschreibung
SM-164 Hydrochloride is a cell-permeable Smac mimetic compound. SM-164 binds to XIAP protein containing both the BIR2 and BIR3 domains with an IC50 value of 1.39 nM and functions as an extremely potent antagonist of XIAP.
Spezifikation
Spezifikation
| Nombre del producto químico o material | SM-164 Hydrochloride |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C62H85ClN14O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Información de solubilidad | H2O : ≥ 106 mg/mL (91.55 mM) |
| SMILES | C[C@H](NC)C(N[C@H]1CCCC[C@](CC[C@H]2C(N[C@@H](C3=CC=CC=C3)C4=CN(CCCCC5=CC=C(CCCCN6N=NC([C@@H](NC([C@@H]7CC[C@@](CCCC[C@@H]8NC([C@@H](NC)C)=O)([H])N7C8=O)=O)C9=CC=CC=C9)=C6)C=C5)N=N4)=O)([H])N2C1=O)=O.Cl |
| Peso molecular (g/mol) | 1157.88 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 1157.88 |
| Porcentaje de pureza | 99.0% |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?