missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SM 16, MedChemExpress

Código de producto. 16460777
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16460777 50 mg 50 miligramos
16467187 5 mg 5 miligramos
16435346 100 mg 100 miligramos
16424468 10 mg 10 miligramos
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16460777

Marca: Medchem Express HY111482

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress SM 16 is a ALK5/ALK4 kinase inhibitor with Kis of 10 and 1.5 nM, respectively.

SM 16 is a ALK5/ALK4 kinase inhibitor with Kis of 10 and 1.5 nM, respectively.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material SM 16
CAS 614749-78-9
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C25H26N4O3
Cantidad 50 mg
Información de solubilidad DMSO : 65 mg/mL (150.99 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1(CC2)CCC2(C3=NC(C4=CC=C(OCO5)C5=C4)=C(C6=NC(C)=CC=C6)N3)CC1)N
Peso molecular (g/mol) 430.5
Formula Weight (peso de la fórmula) 430.5
Porcentaje de pureza 99.88%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.