Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad de aire recirculante SLX-CLASSIC
GREENER_CHOICE
Código de producto. 15695677 Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Capacidad portante:
12 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg
6 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg
8 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15695677
Marca: Asecos™ 3293600130608
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables en salas de trabajo.
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo de armario fabricado con acero laminado con revestimiento en polvo con elementos de seguridad montados fuera del compartimento de almacenamiento para una mayor protección contra la corrosión
  • Dos en uno: dos compartimentos de almacenamiento herméticamente separados permiten el almacenamiento aislado de ácidos y bases en un solo armario
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado con posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Sistema de filtración de aire recirculante, ideal para la instalación directa en zonas de trabajo con ruido muy bajo, solo aproximadamente 39 dB
  • Con filtro de banda ancha de varias etapas
  • El equipo electrónico para la extracción incluye un cable de dispositivo frío y enchufe de alimentación
  • Alarma óptica y acústica que incluye contacto de alarma sin potencial
  • Pantalla con panel táctil innovador
  • Comprobación manual de la saturación del filtro
  • Ecológico con una mayor vida útil del filtro y un sistema de filtro reutilizable
Especificaciones
Certificaciones/conformidad EN 14727
Configuración 12 estantes extraíbles de PP con sumideros de PP de 25 kg/11 litros
Dimensiones interiores (F x An x Al) 565 × 485 × 1865 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 615 × 1197 × 2300 mm
Modelo de puerta Con aletas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de materiales peligrosos agresivos y no inflamables
Capacidad portante 12 estantes con sumidero de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 300 kg
N.º de puertas 2
N.º de estantes 12
Tipo de estante Pull-out shelf
Revestimiento de superficie Revestimiento de polvo
Peso (métrico) 350,3 kg
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 24.21 in.
Altura exterior (imperial) 90.55 in.
Altura de la abertura (métrico) 1865 mm
Material Acero
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 47.13 in.