missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ SLTM Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15797011 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
15797011 100 μL 100 microlitros
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15797011

Marca: Invitrogen™ PA559154

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: STDTPNKKPT KGKGKKHEAD ELSGDASVED DAFIKDCELE NQEAHEQDGN DELKDSEEFG ENEEENVHSK ELLSAEENKR AHELIEAEGI EDIEKEDIES QEIEAQEGED D Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 84%, Rat - 85%.

SLTM gene ontology annotations related to this gene include RNA binding.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLTM
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica SLTM
N.º de referencia del gen Q9NWH9
Alias de gen 5730455C01Rik; 5730555F13Rik; 9130215G10Rik; FLJ13213; Met; modulator of estrogen induced transcription; modulator of estrogen-induced transcription; RGD1307526; SAFB like transcription modulator; SAFB-like; SAFB-like transcription modulator; SAFB-like, transcription modulator; SAF-like transcription modulator; SLTM
Símbolos de los genes SLTM
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human SLTM. Recombinant protein control fragment (Product #RP-102889).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79811
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.