Learn More
Hoefer™ Juntas ranuradas para unidades Series SE 400 y SE 600
Descripción
- Para su uso con las unidades de las series SE 400 y SE 600
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Gris |
| Para utilizar con (equipo) | Unidad de electroforesis vertical series SE 400, SE 600 |
| Tipo | Junta ranurada |
| Material | Caucho de silicona |
| Cantidad | 2/paq. |