Learn More
IKA™ Rodamiento de anillo de ranura
Código de producto. 10153383 Tienda IKA Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Herramienta de dispersión IKA™ S 25 N - 8 G
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con (equipo) unitSize
10153383 Herramienta de dispersión IKA™ S 25 N - 8 G cada uno
1 options
Código de producto. 10153383
Marca: IKA™ 1024700
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Un accesorio para la herramienta de dispersión IKA™ S 25N - 8 G.
  • Ayuda en la homogeneización
  • Se suministran individualmente.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Rodamiento de anillo de ranura
Para utilizar con (equipo) Herramienta de dispersión IKA™ S 25 N - 8 G
Cantidad de embalaje 1 unidad