Learn More
Invitrogen™ SLN Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
180.00€ - 453.00€
Especificaciones
| Antígeno | SLN |
|---|---|
| Concentración | 0.5 mg/mL |
| Aplicaciones | Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
17793704
|
Invitrogen™
PA5122311 |
20 μL |
180.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
17783704
![]() |
Invitrogen™
PA5122310 |
100 μL |
453.00€
100 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
SLN, also named as Sarcolipin, belongs to the sarcolipin family. It is associated with calcium ATPase SERCA1. It inhibits SERCA pumps. SLN, a key regulator of cardiac sarco (endo)plasmic reticulum (SR) Ca(2+) ATPase, is predominantly expressed in atria and mediates beta-adrenergic responses.Especificaciones
| SLN | |
| Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Human | |
| O00631 | |
| 6588 | |
| Met1-Tyr31 (Accession O00631), with N-terminal His and GST Tag. | |
| Primary | |
| Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. | |
| Sln |
| 0.5 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.05% ProClin 300; pH 7.4 | |
| 2310045A07Rik; Sarcolipin; SLN | |
| Sln | |
| IgG | |
| Antigen affinity chromatography, Protein A | |
| Antibody |