Learn More
MedChemExpress SLLK, Control Peptide for TSP1 Inhibitor(TFA)
Especificaciones
Especificaciones
| Pureza | 98.8% |
| Contenido y almacenamiento | Sealed storage, away from moisture∣Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture) |
| Para utilizar con (aplicación) | Cancer-programmed cell death |
| Peso molecular | 573.6 g/mol |
| Tipo de producto | Peptides |
| Cantidad | 5 mg |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| Solubilidad | H2O : 135 mg/mL (235.36 mM∣Need ultrasonic) |