Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Código de producto. p-4522165 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Tipo:
Conector flexible simple
Individual
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
Longitud (métrico):
6 cm
15 cm
28 cm
40 cm
Para utilizar con (equipo):
Columna Microbore/Smallbore
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tipo Diámetro interior (imperial) Longitud (métrico) Para utilizar con (equipo) unitSize
10192922 Individual 0,005 in 6 cm Columna Microbore/Smallbore cada uno
10359993 Conector flexible simple 0,005 in 15 cm Columna Microbore/Smallbore cada uno
10716924 Conector flexible simple 0,005 in 28 cm Columna Microbore/Smallbore cada uno
10533944 Conector flexible simple 0,005 in 40 cm Columna Microbore/Smallbore cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 10192922 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor 30106
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantice conexiones de columna sin fugas y sin huecos y optimice el rendimiento de LC con conectores de columna para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ universales y autoajustables.
Garantice unas conexiones de columna excelentes y un rendimiento HPLC óptimo con los conectores de columna únicos para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatible con todos los conectores del extremo de la columna, estos conectores universales de ajuste automático proporcionan conexiones de columna sin fugas ni huecos. Las conexiones de apriete manual de hasta 689,48 bar (10 000 psi) garantizan la facilidad de uso. Son ideales para columnas de fluidos supercríticos (SFC). Los conectores SLIPFREE están disponibles en varias configuraciones y diseños para una amplia gama de aplicaciones.
Conexiones sin fugas y sin huecos
  • Empuja el tubo y el empalme hacia el conector del extremo
  • Se ajusta automáticamente para ajustarse a cada nueva conexión de columna
  • Conexión de apriete manual hasta 10 000 psi
Los tubos
  • Se ajusta a todas las marcas de columnas
  • Disponible en configuraciones simples y dobles
  • Disponible en un amplio intervalo de diámetros interiores para adaptarse a múltiples aplicaciones
  • Diseños con anillo PEEK y cuello largo disponibles para aplicaciones específicas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Individual
Diámetro interior (imperial) 0,005 in
Descripción Simple; 0,127 mm (0,005 pulg.) de diámetro interior x 6 cm
Para utilizar con (equipo) Columna Microbore/Smallbore
Longitud (métrico) 6 cm