Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta de uso general antideslizante, serie 600
Descripción
- Cinta antideslizante para zonas de tráfico con zapatos ligeras a densas
- Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar una fricción duradera en cualquier aplicación
- La superficie altamente duradera resiste los rigores del tráfico de equipos
- Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una aplicación sencilla
- También hay disponibles formas y tamaños personalizados
- Certificación de alta tracción NFSI
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 18,3 m x 305 mm |
| Acabado | Recubierto con minerales |
| Para utilizar con (aplicación) | Áreas de tráfico de ligero a denso |
| Longitud (métrico) | 18,3 m |
| Cantidad de embalaje | 1 unidad |
| Anchura (métrico) | 305 mm |
| Tipo de adhesivo | Adhesivo sensible a la presión |
| Color | Amarillo |
| Tipo | Cinta para suelo |