Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta de uso general antideslizante, serie 600
Código de producto. 17128680
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Negro
Transparente
Anchura (métrico):
19 mm
25 mm
51 mm
102 mm
152 mm
305 mm
508 mm
914 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
cada uno
paquete de 2
paquete de 4
Código de producto. Color Anchura (métrico) unitSize
17128680 Negro 305 mm cada uno
17108690 Negro 19 mm 4 rollos
17118780 Transparente 19 mm 4 rollos
17148760 Transparente 152 mm 1 rollo
17158760 Transparente 305 mm 1 rollo
17138780 Amarillo 305 mm 1 rollo
17128790 Negro 508 mm 1 rollo
17158680 Negro 914 mm cada uno
17128780 Amarillo 19 mm 4 rollos
17158700 Negro 25 mm paquete de 4
17168590 Transparente 25 mm 4 rollos
17188600 Amarillo 25 mm 4 rollos
17118560 Transparente 51 mm paquete de 2
17198670 Amarillo 51 mm 2 rollos
17108680 Transparente 102 mm 1 rollo
17188680 Negro 152 mm 1 rollo
16 options
Código de producto. 17128680
Marca: 3M™ Safety-Walk™ 7100247071
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
El material con revestimiento mineral y antideslizante presenta una superficie muy duradera.El diseño de perfil bajo ayuda a reducir los riesgos de tropiezo.
  • Cinta antideslizante para zonas de tráfico con zapatos ligeras a densas
  • Partículas abrasivas de alta calidad para garantizar una fricción duradera en cualquier aplicación
  • La superficie altamente duradera resiste los rigores del tráfico de equipos
  • Adhesivo sensible a la presión de alto rendimiento para una aplicación sencilla
  • También hay disponibles formas y tamaños personalizados
  • Certificación de alta tracción NFSI
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (L x An) 18,3 m x 305 mm
Acabado Recubierto con minerales
Para utilizar con (aplicación) Áreas de tráfico de ligero a denso
Longitud (imperial) 60 ft
Longitud (métrico) 18,3 m
Cantidad de embalaje 1 unidad
Anchura (imperial) 12 in
Anchura (métrico) 305 mm
Tipo de adhesivo Adhesivo sensible a la presión
Color Negro
Tipo Cinta para suelo