Learn More
3M™ Safety-Walk™ Cinta antideslizante, resistente y fina, serie 280
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
18,3 m x 25 mm
18,3 x 0,051 m
18,3 x 0,102 m
Tamaño de la unidad:
1 rollo
2 rollos
4 rollos
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 18,3 x 0,102 m |
| Para utilizar con (aplicación) | Para zonas de tráfico mojadas, descalzo |
| Longitud (imperial) | 60 ft |
| Longitud (métrico) | 18,3 m |
| Anchura (imperial) | 4 in |
| Anchura (métrico) | 0,102 m |
| Tipo de adhesivo | Acrílico |
| Color | Blanco |
| Tipo | Cinta para suelo |
Título del producto
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering